M8193
MADAM dihydrochloride
Sinonimo/i:
2-(2′-Amino-4′-methylphenylthio)-N,N-dimethylbenzylamine dihydrochloride
About This Item
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
under inert gas
Colore
white
Solubilità
H2O: ~18 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CN(C)Cc1ccccc1Sc2ccc(C)cc2N
InChI
1S/C16H20N2S.2ClH/c1-12-8-9-16(14(17)10-12)19-15-7-5-4-6-13(15)11-18(2)3;;/h4-10H,11,17H2,1-3H3;2*1H
GSBZMNLLLNHKDY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3