Key Documents
M8156
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3