Vai a
M7920
Minoxidil Sulfate
K+ channel opener, powder
Sinonimo/i:
U-58838
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,90 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.31
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Minoxidil Sulfate,
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
InChI key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Minoxidil sulfate (MXS) has been used as a drug agent to study its effects on alopecia in corticotropin-releasing factor over-expressing (CRF-OE) mice.[1] It has also been used as a positive control in an assay for the culturing of rat vibrissa follicles.[2]
Biochem/physiol Actions
Minoxidil sulfate (MXS) is an endogenous derivative of minoxidil. It possesses greater aqueous solubility and is a potent vasodilator. MXS has the potential to treat androgenic alopecia or male baldness.[3]
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Active metabolite of minoxidil.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
566405P1537D8174
form
powder
form
solid
form
powder
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)