M7782
Antiflammin-1
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Anti-inflammatory peptide 1, Met-Gln-Met-Lys-Lys-Val-Leu-Asp-Ser
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~70%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(N)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)