Vai a
M7635
Bromuro di alchil-trimetilammonio
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
Cetrimide (per BP)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
515,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
964,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1450,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
description
cationic
assay
≥95% (TLC)
form
powder
mol wt
336.41 g/mol
mp
245-250 °C
solubility
H2O: 5 % (w/v)
density
1 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
General description
Il bromuro di alchiltrimetilammonio è un tensioattivo e può essere utilizzato per studiare le forze e la stabilità delle pellicole di schiuma prodotte dai tensioattivi cationici solubili.
Application
Il bromuro di alchiltrimetilammonio è stato usato in uno studio per valutare l′adsorbimento dei tensioattivi da zucchero in corrispondenza dell′interfaccia aria/acqua. [1] È stato adoperato anche in uno studio per esaminare le caratteristiche dinamiche nelle micelle cationiche. [2]
Other Notes
Prevalentemente C14H29N(CH3)3Br ma contiene anche omologhi di C12 e C16.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
87580D5047T4762
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
~99%
assay
≥99%
description
cationic
description
-
description
cationic
description
cationic
density
1 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mp
245-250 °C
mp
-
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. I am performing an analysis stating the use of Catrimide R is necessary but that according to the European Pharmacopoeia is Cetrimide CASnr 8044-71-1. Is this interchangeable with the CASnr 1119-97-7?
    1 risposta
    1. CAS number 8044-71-1 refers to a mixture of alkyltrimethylammonium bromides. It is not a specific compound but rather a blend of similar quaternary ammonium compounds. CAS number 1119-97-7 refers to trimethyltetradecylammonium bromide. So these two CAS numbers refer to different compounds and are not interchangeable.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. CAS no.を教えて下さい
    1 risposta
    1. The CAS number for Product M7635 is 8044-71-1.