Vai a
M7152
Magainin I
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
GIGKFLHSAGKFGKAFVGEIMKS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
711,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1240,00 €
930,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C112H177N29O28S
Numero CAS:
Peso molecolare:
2409.85
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C112H177N29O28S/c1-12-65(7)93(139-86(144)54-117)110(166)122-59-89(147)128-75(39-25-29-46-115)100(156)135-81(51-70-33-19-15-20-34-70)105(161)133-79(49-63(3)4)104(160)136-83(53-72-55-118-62-123-72)106(162)137-84(60-142)108(164)124-67(9)95(151)119-56-87(145)127-74(38-24-28-45-114)99(155)134-80(50-69-31-17-14-18-32-69)97(153)120-57-88(146)126-73(37-23-27-44-113)98(154)125-68(10)96(152)132-82(52-71-35-21-16-22-36-71)107(163)140-92(64(5)6)109(165)121-58-90(148)129-77(41-42-91(149)150)103(159)141-94(66(8)13-2)111(167)131-78(43-48-170-11)102(158)130-76(40-26-30-47-116)101(157)138-85(61-143)112(168)169/h14-22,31-36,55,62-68,73-85,92-94,142-143H,12-13,23-30,37-54,56-61,113-117H2,1-11H3,(H,118,123)(H,119,151)(H,120,153)(H,121,165)(H,122,166)(H,124,164)(H,125,154)(H,126,146)(H,127,145)(H,128,147)(H,129,148)(H,130,158)(H,131,167)(H,132,152)(H,133,161)(H,134,155)(H,135,156)(H,136,160)(H,137,162)(H,138,157)(H,139,144)(H,140,163)(H,141,159)(H,149,150)(H,168,169)/t65-,66-,67-,68-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,92-,93-,94-/m0/s1
InChI key
OFIZOVDANLLTQD-ZVNXOKPXSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Magainin I has been used in DNA binding assay. It has also been used to study its antimicrobial susceptibility.
Initial sites of magainin I binding to E. coli have been shown to be lipopolysaccharide.
Biochem/physiol Actions
Magainin is a 23-residue peptide, and is naturally found on the skin of African clawed frog. It has a broad spectrum specificity towards many gram-negative bacteria. It has the ability to make transmembrane pores on the bacterial cell membrane, which leads to cell lysis. It is considered nontoxic to mammalian cells.
Antibiotic peptide.
Antibiotic peptide. Thought to preferentially bind to anionic phospholipids abundant in bacterial membranes with the formation of dynamic peptide-lipid supramolecular pore and cell permeabilization, magainins are positively charged and amphiphatic. Binding to artificial neutral membranes has also been demonstrated.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7402SCP0132
Magainin I ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M7152
Magainin I
Magainin II ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M7402
Magainin II
Endomorphin I
Sigma-Aldrich
SCP0132
Endomorphin I
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)