M7034
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
C7H16N4O2 · CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (TLC)
Stringa SMILE
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Applicazioni
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?