M6320
Monoclonal Anti-MAGE-1
~2 mg/mL, clone MA454, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Melanoma-associatiated Antigen 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MA454, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~46 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEA1(4100)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- ELISA
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cycle Progression, Apoptosis, and
Neurogenetic Disease