M6309
Anti-Matrix Metalloproteinase-23, Hinge Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-MMP-23
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen (active form) 45 kDa
antigen (pro-form) 58 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)