Documenti fondamentali
M6273
Sigma-Aldrich
2-O-Methylthymidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
Codice UNSPSC:
12352204
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Singer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(16), 4884-4888 (1983-08-01)
O2-and O4-alkyldeoxythymidine are among the four O-alkyl base-modified derivatives produced by the reaction of N-nitroso alkylating agents with nucleic acids in vitro and in vivo. We find that both O2- and O4-methyl-dTTP can substitute for dTTP in alternating poly(dA-dT)-primed DNA