M6031
17-Methylstearic acid
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
17-Methyloctadecanoic acid
About This Item
Saggio
≥98% (capillary GC)
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
YETXGSGCWODRAA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)