Vai a
M6013
Medroxyprogesterone
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-5-pregnen-17α-ol-3,20-dione, 6-Dihydromegestrol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
151,00 €
113,25 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
468,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-298-6
Beilstein/REAXYS Number:
2510965
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
113,25 €
Prezzo di listino151,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Disclaimer
Much of the pharmacology literature refers to medroxyprogesterone acetate as medroxyprogesterone, but they are of course not the same substance.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1629P8629M0250000
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), ESRRA(2101), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medroxyprogesterone
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. is there is any other solution can be used to dissolve the Medroxyprogesterone and whats the tempreture we need to use for stoarge after dissolving the Medroxyprogesterone
    1 risposta
    1. The solubility of this product is tested in chloroform at 50 mg/mL. Solution stability has not been determined, however the acetate form is unstable in solution and should be prepared fresh. The end user would have to validate solution stability of this compound experimentally. The NIH lists the material as being soluble in ethanol, methanol, ether, and acetone. Please see the link below to review this publication:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Medroxyprogesterone#section=Color-Form