Key Documents
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonolactone-5-3H
ethanol solution
Sinonimo/i:
(±)-Mevalonic acid lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
10-40 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+4
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
Confezionamento
serum bottle