Documenti
M5065
Sigma-Aldrich
MMP Control-5
buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Forma fisica
buffered aqueous solution
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Concentrated, serum-free, cell culture media from cells containing Xenopus collagenase-4 (MMP-18).
Applicazioni
Used as a qualitative positive control in immunoblotting for MMP-18.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline
Risultati analitici
Recommended use for immunoblotting: mix 1:1 with 2X SDS-PAGE buffer and apply 20-40 μl per lane.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3