M5046
(±)-α-Methyl-(4-sulfonophenyl)glycine
Sinonimo/i:
MSPG
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15)
MVDSFPIEJILRME-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3