M4943
Anti-phospho-MEK4 (pSer257/pThr261) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, frog, mouse
tecniche
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using extracts prepared from GST-tagged fusion protein expressing MEK 4.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAP2K4(6416)
mouse ... Map2k4(26398)
Descrizione generale
This antibody specifically recognizes human MEK 4 double phosphorylated at serine 257 and threonine 261. Mouse and frog MEK 4 (100% homology) may cross react.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico