M4786
Met-Gly-Met-Met
≥97%
About This Item
Saggio
≥97%
Forma fisica
solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C17H32N4O5S3/c1-27-7-4-11(18)15(23)19-10-14(22)20-12(5-8-28-2)16(24)21-13(17(25)26)6-9-29-3/h11-13H,4-10,18H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,22)(H,21,24)(H,25,26)
BOCWTHDHJPOLAY-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3