Vai a
M4699
MTEP hydrochloride
≥98% (HPLC), mGlu5 antagonist,
Sinonimo/i:
MTEP hydrochloride, 3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
567,00 €
481,95 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2SHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MTEP hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2
InChI
1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H
InChI key
YCIOJDKGCWAHLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MTEP is a potent and highly selective antagonist for mGluR5.
MTEP is a selective mGlu5 antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1610SML0588SML2425
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)