Vai a
M4603
Acetyl-[Nle4, Asp5, D-2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10
≥95% (HPLC), Melanocortin-4 receptor antagonist
Sinonimo/i:
SHU9119
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
431,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H71N15O9
Peso molecolare:
1074.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
431,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acetyl-[Nle4, Asp5, D-2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Biochem/physiol Actions
Screening analogs of the cyclic lactam melanocortin agonist MTII led to the identification of the agoutimimetic SHU9119. This compound shares pharmacological properties with the agouti peptide in that it is a potent antagonist of the melanocortin-4 receptor and a less potent antagonist of the melanocortin-3 receptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E6261M2910M8764
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Gene Information
human ... POMC(5443)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01189, O08725
UniProt accession no.
P01189
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)