Documenti fondamentali
M4421
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)pyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepin-4-ol N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=C(OC(=O)N(C)C)c3cccn3-c4ccccc4S2
Azioni biochim/fisiol
Specific ligand for mitochondrial benzodiazepine receptors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I Fiorini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(10), 1427-1438 (1994-05-13)
A novel class of ligands specific for MBR receptors has been identified: 6-arylpyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepine derivatives. The majority of newly synthesized esters 37-64 as well as some intermediate ketones showed micro- or nanomolar affinity for [3H]PK 11195 binding inhibition. A SAR study