Vai a
M4255
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanine, L-3-O-Methyl-DOPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
463,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Methoxy-L-tyrosine is a metabolite of L-Dopa.
The major metabolite of L-DOPA via catechol O-methyltransferase (COMT). 3-methoxy-L-tyrosine is neither a substrate for nor an inhibitor of L-amino acid decarboxylase activity. Inhibition of COMT enhances the anti-Parkinson activity of L-DOPA.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)