Documenti fondamentali
M3316
Sigma-Aldrich
Myoseverin B
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6-Bis(4-methoxybenzylamino)-9-cyclohexylpurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H32N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥97% (HPLC)
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: insoluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CNc2nc(NCc3ccc(OC)cc3)c4ncn(C5CCCCC5)c4n2)cc1
InChI
1S/C27H32N6O2/c1-34-22-12-8-19(9-13-22)16-28-25-24-26(33(18-30-24)21-6-4-3-5-7-21)32-27(31-25)29-17-20-10-14-23(35-2)15-11-20/h8-15,18,21H,3-7,16-17H2,1-2H3,(H2,28,29,31,32)
ZUZXYJOSNSTJMU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Myoseverin, a new microtubule-binding molecule, acts reversibly on myoblast proliferation without the cytotoxic effects displayed by nonpurine-based microtubule-disrupting molecules, like taxol, vinblastine, nocodazole. Myoseverin can be effectively used for the inhibition of new vessel growth by inhibiting endothelial cell function and differentiation of progenitor cells.
Tubulin polymerization inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)