Documenti fondamentali
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
About This Item
Formula condensata:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.19
Beilstein:
3717365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Punto di fusione
240-241 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS2(4843)
Azioni biochim/fisiol
More potent than NMMA as an inhibitor of inducible nitric oxide synthetase (iNOS).
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - Solvent