Documenti fondamentali
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Beilstein:
1781766
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
>97% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7-−6 °C (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup