M218
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α4 Subunit) antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone mAb 299, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAb 299, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, chicken, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)