Documenti fondamentali
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Sinonimo/i:
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Stato
powder
Impurezze
≤10% inorganic salts
Stringa SMILE
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)