M1879
2′-Monophosphoadenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
ATP-Ribose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N5O17P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
639.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3OP(O)(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)