Vai a
M0905
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl β-D-mannoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,90 €
62,81 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
351,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
771,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
62,81 €
Prezzo di listino73,90 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-NZBFACKJSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside has been used as a fluorogenic substrate for β -mannosidase in the enzyme assay of mice tissue extracts,[1] in cell-free translation[2] and midgut of Lutzomyia longipalpis.[3]
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside is a fluorescent ligand for concanavalin A and interacts with its carbohydrate binding region. It is also a fluorogenic substrate for β-mannosidase.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3657M9766M7008
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)