Documenti fondamentali
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2OS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)