Vai a
M0508
Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
lyophilized cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
94,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized cells
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Washed in 0.01 M EDTA, pH 7.0, and 0.15 M sodium chloride.
Other Notes
A source of DNA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3770M3440SAE0092
Mutanolisina free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
SAE0092
Mutanolisina
form
lyophilized cells
form
lyophilized cells
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)