As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the concentration of L-glutamine in this product is 0.292 g/L. Please see the link below to review the full formulation:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/733/m0450for.pdf
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components glucose: 1.0 g/L | components phenol red: 0.011 g/L | components Hanks’ salts (2% CO2): no | components phenol red: yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
9002-93-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the concentration of L-glutamine present in this medium?
1 risposta-