Vai a
M021000
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Sinonimo/i:
MMT-Hexylamine-linker amidite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H48N3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.75
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI key
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)