Vai a
L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Sinonimo/i:
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
260,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
448,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28N2S2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.42
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Application
Upon reduction in vivo to L-leucinethiol, compound is a potent inhibitor of leucine aminopeptidase.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8755C24730200
L-Cistina ≥98% (TLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C8755
L-Cistina
L-Cistina ≥99.7% (TLC)
Sigma-Aldrich
30200
L-Cistina
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)