Documenti
L8283
Sigma-Aldrich
para-Lacto-N-hexaose
from human milk, ≥90% (HPAE/PAD)
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-[1→3]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, pLNH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H68N2O31
Numero CAS:
Peso molecolare:
1072.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Origine biologica
human milk
Saggio
≥90% (HPAE/PAD)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]5O
Linkage
The lacto-N-biose analog of the i-antigen para-lacto-N-neo-hexaose.