Documenti fondamentali
L7020
Sigma-Aldrich
Calcium levulinate dihydrate
Sinonimo/i:
γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.16
Beilstein:
3764203
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)