L6670
LY266097
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-[(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride, LY 266097
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3c2[nH]c4ccc(C)cc34)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C21H23ClN2O2.ClH/c1-12-4-6-16-15(10-12)14-8-9-23-17(20(14)24-16)11-13-5-7-18(25-2)21(26-3)19(13)22;/h4-7,10,17,23-24H,8-9,11H2,1-3H3;1H
KPXKZZURYAXZQE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.