Documenti fondamentali
L5646
Sigma-Aldrich
Trizma® dodecyl sulfate
Sinonimo/i:
Tris lauryl sulfate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane lauryl sulfate, Trizma® lauryl sulfate
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · CH3(CH2)11OSO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Descrizione
anionic
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves