L4627
DL-Leu-DL-Ala
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)