Documenti
L3010
Sigma-Aldrich
1-Hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinonimo/i:
L-α-Lysophosphatidylcholine, caproyl, Lysolecithin, caproyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H30NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OC[C@H](O)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves