L2136
Lauric acid N,N-dimethylamide
~95%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyldodecanamide, N,N-Dimethyllauramide
About This Item
Saggio
~95%
Forma fisica
liquid
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C14H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(16)15(2)3/h4-13H2,1-3H3
BDYUSDIJIDGWCY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3