K4639
Anti-Potassium Channel Kv1.7
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-KCNA7, Anti-Voltage gated K+ channel KV1.7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
Non deve reagire con
human
tecniche
western blot: 1:200 using heart membranes
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Kcna7(16495)
Categorie correlate
Immunogeno
Descrizione del bersaglio