K4263
Anti-Kaiso antibody ,Mouse monoclonal
clone 6F, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, canine, chicken
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using CSMLO (mouse mammary adenocarcinoma) cell extracts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB33(10009)
mouse ... Zbtb33(56805)
rat ... Zbtb33(501506)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)