Documenti fondamentali
K3139
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein 14 (KLK14) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~27 kDa by calculation
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK14(43847)
Immunogeno
peptide corresponding to the human kallikrein 14 protein (amino acids 239-251).
Stato fisico
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)