Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 54,20 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 169,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
54,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
yellow
pH
4.0-6.5
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Kao and Michayluk Vitamin Solution K3129 is a 100-fold concentrate of the vitamins contained in Kao and Michayluk media. It may be used in combination with Kao and Michayluk basal salts to reconstituted Kao and Michayluk media.
Application
Kao and Michayluk Vitamin Solution has been used:
- as a media supplement to induce callus induction
- in liquid marine salts medium, to test the requirements for strain MOLA115 culture
- as a component in LeMaster culture
Preparation Note
Use at a concentration of 10 mL per liter of prepared medium to achieve the proper final concentration.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| concentration 100 × | concentration 10 μg/mL in ethanol | concentration - | concentration 100 μg/mL in acetonitrile |
| application(s) agriculture | application(s) clinical testing | application(s) agriculture | application(s) clinical testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?