K1005
Monoclonal Anti-Kinesin antibody produced in mouse
clone IBII, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IBII, monoclonal
PM
antigen 40-80 kDa (Two bands. Additional bands at 130-140 kDa may be present.)
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, sea urchin, frog, bovine
tecniche
western blot: 1:500 using kinesin-enriched rat brain preparation
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Kif5b(117550)
Specificità
Immunogeno
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?