Key Documents
J4125
Sigma-Aldrich
JKC 301
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Ile-Leu-D-Trp)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H44N6O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O
Azioni biochim/fisiol
Endothelin receptor (ETA) antagonist
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3