Documenti fondamentali
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)