Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 216,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 972,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Icilin, ≥97% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
InChI key
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Icilin is a synthetic cooling agent and modulates human transient receptor potential cation channel (TRPA1). Icilin inhibits transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) and modulates calcium release. Icilin also suppresses transient receptor potential vanilloid subtype 3 (TRPV3).
Application
Icilin has been used as cooling agent in anterior ventromedial preoptic area (VMPO) neurons.
Biochem/physiol Actions
Icilin is a potent agonist at the CMR1 cold- and menthol-sensitive receptor.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), solid | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: 15 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?