Documenti fondamentali
I9512
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetylglycine
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
IAA-Gly
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
tecniche
cell culture | plant: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)