Key Documents
I8766
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2,4-dimethoxy­pyrimi­dine
≥98% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7IN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
71-75 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ncc(I)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Kundu, N.G., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1077-1077 (1991)